Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBTL00715EEEA 0 EUR
MAYBTL00715EE MAYBTL00715DA
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate
Kaava: C₉H₉NO₄
MW: 195,18 g/mol
MDL numero: MFCD00085640
CAS-numero: 24078-21-5