Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoate ≥99%
Toimittaja: Alfa Aesar
B25299.22EA 1110 EUR
B25299.22 B25299.14 B25299.06
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoate ≥99%
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoate
Kaava: C₉H₉NO₄
MW: 195,18
Sulamispiste: 49…53 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00130054
CAS-numero: 7356-11-8
EINECS: 230-886-6