Ethyl-2,6-dimethylbenzoate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
L07381.06EA 446 EUR
L07381.06 L07381.03
Ethyl-2,6-dimethylbenzoate ≥98%
Ethyl-2,6-dimethylbenzoate
Kaava: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Kiehumispiste: 78…80 °C (0,9 mmHg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051785
CAS-numero: 36596-67-5