Ethyl-3,5-dimethylbenzoate ≥98%

Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus

L02890.14EA 563 EUR
L02890.14 L02890.06
Ethyl-3,5-dimethylbenzoate ≥98%
Ethyl-3,5-dimethylbenzoate
Kaava: C₁₁H₁₄O₂
Kiehumispiste: 120 °C (10 mmHg)
Tiheys: 1,113
Leimahduspiste: 92 °C (197 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00015440
CAS-numero: 21239-29-2
EINECS: 244-286-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR