3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥97%
Varoitus
H33093.03EA 133 EUR
H33093.03 H33093.06
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Kaava: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,16 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18398590
CAS-numero: 276861-64-4