4-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate ≥98%
Vaara
L10038.06EA 489 EUR
L10038.06
4-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate ≥98%
4-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate
Kaava: C₁₄H₁₁NOS
MW: 241,31 g/mol
Sulamispiste: 62…65 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041095
CAS-numero: 139768-71-1
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III