7-Chloro-4-quinolineboronic acid pinacol ester 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
H51037.06EA 1210 EUR
H51037.06 H51037.03
7-Chloro-4-quinolineboronic acid pinacol ester 96%
7-Chloro-4-quinolineboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₅H₁₇BClNO₂
MW: 289,56 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07783020
CAS-numero: 871125-83-6