(S)-(+)-2-Heptyl isothiocyanate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L20065.03EA 195 EUR
L20065.03
(S)-(+)-2-Heptyl isothiocyanate ≥98%
(S)-(+)-2-Heptyl isothiocyanate
Kaava: C₈H₁₅NS
Tiheys: 0,910
MDL numero: MFCD05664052
CAS-numero: 737000-94-1
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III