(S)-(+)-2-Hexyl isothiocyanate 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L20067.03EA 198 EUR
L20067.03
(S)-(+)-2-Hexyl isothiocyanate 95%
(S)-(+)-2-Hexyl isothiocyanate
Kaava: C₇H₁₃NS
MW: 143,25 g/mol
Tiheys: 0,91
MDL numero: MFCD05664054
CAS-numero: 737000-96-3
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III