3'-Isothiocyanatoacetophenone ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L10134.03EA 66.5 EUR
L10134.03 L10134.06
3'-Isothiocyanatoacetophenone ≥97%
3'-Isothiocyanatoacetophenone
Kaava: C₉H₇NOS
MW: 177,23 g/mol
Kiehumispiste: 135…136 °C (2 mmHg)
Sulamispiste: ∼ 24 °C
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041081
CAS-numero: 3125-71-1
ADR: 8,III