4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol ≥97%, JRD

Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus

H32945.03EA 190 EUR
H32945.03 H32945.06
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol ≥97%, JRD
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol
Kaava: C₉H₁₀F₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09258690
CAS-numero: 1017779-35-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR