2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl isothiocyanate
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBTL00669DAEA 0 EUR
MAYBTL00669DA MAYBTL00669EA MAYBTL00669.50
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl isothiocyanate
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl isothiocyanate
Kaava: C₁₁H₁₃NO₂S
MW: 223,30 g/mol
MDL numero: MFCD00041366
CAS-numero: 21714-25-0