Methyl-2,3-dihydroxybenzoate ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAM1737-25GEA 231 EUR
TCIAM1737-25G TCIAM1737-5G
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate
Kaava: C₈H₈O₄
Kiehumispiste: 96°C
MDL numero: MFCD00039520
CAS-numero: 2411-83-8
EINECS: 219-317-2
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/69/28976069.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C