4-Isopropyl-3-thiosemicarbazide
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAI0418-5GEA 150 EUR
TCIAI0418-5G TCIAI0418-1G
4-Isopropyl-3-thiosemicarbazide
4-Isopropyl-3-thiosemicarbazide
Kaava: C₄H₁₁N₃S
MW: 133,22 g/mol
MDL numero: MFCD00025144
CAS-numero: 13431-36-2
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/58/28972258.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C