4-Mercaptobenzoic acid
Toimittaja: Molekula
MOLE49383024-5GEA 177 EUR
MOLE49383024-5G
4-Mercaptobenzoic acid
4-Mercaptobenzoic acid
Kaava: C₇H₆O₂S
MW: 154,1863 g/mol
MDL numero: MFCD00016617
CAS-numero: 1074-36-8