3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H31812.06EA 352 EUR
H31812.06 H31812.03
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid ≥97%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Kaava: C₉H₈F₂O₃
MW: 202,15 g/mol
Sulamispiste: 134…136 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09258723
CAS-numero: 1017779-88-2