4-Fluoro-2-iodobenzoic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H55531.MDEA 49.1 EUR
H55531.MD H55531.06 H55531.03
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid ≥97%
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Kaava: C₇H₄FIO₂
MW: 266,01 g/mol
Sulamispiste: 143…147 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04108278
CAS-numero: 56096-89-0
ADR: 6.1,III