Buffer, ammonium chloride, pH 10, Reag. Ph.Eur.
Toimittaja: VWR Chemicals
85739.290EA
73.2
EUR
85739.290
Buffer, ammonium chloride, pH 10, Reag. Ph.Eur.
Biokemialliset puskuriliuokset
pH-puskuriliuokset