HPLC-kolonni, kiraalinen, ReproSil® Chiral-OM
Toimittaja: Dr. Maisch
ReproSil®
554-2612EA 0 EUR
554-2612 554-2601 554-2613 554-2599 554-2600 554-2630 554-2597 554-2631 554-2598 554-2596 554-2629 554-2627 554-2628 554-2614
HPLC-kolonni, kiraalinen, ReproSil® Chiral-OM
Kromatografiakolonnit
USP L40 -kolonni: huokoiset silikakiteet on pinnoitettu selluloosa-tris-3,5-dimetyylifenyylikarbamaatilla.