HPLC-kolonni, kiraalinen, ReproSil® Chiral-AM
Toimittaja: Dr. Maisch
ReproSil®
554-2607EA 0 EUR
554-2607 554-2618 554-2591 554-2592 554-2619 554-2605 554-2606 554-2590 554-2621 554-2622 554-2620
HPLC-kolonni, kiraalinen, ReproSil® Chiral-AM
Kromatografiakolonnit
USP L51 -kolonni: amyloositris-3,5-dimetyylifenyylikarbamaatti, joka on päällystetty huokoisilla piidioksidihiukkasilla.