Ilmanäytekerääjä, MAS-100 NT®
Toimittaja: Merck
MAS-100
1.17274.0001EA 10930 EUR
1.17274.0001 1.09191.0001
Ilmanäytekerääjä, MAS-100 NT®
Näytteenottimet Ilmanäytekerääjät
The perforated sampling head may be sterilised and can be adjusted to sample horizontally.
  • Käytetään 90 mm:n petrimaljoille
  • Ohjelmoitava näytteenoton aloitusviive ja esivalitut tilavuudet, joita voi säätää erikseen
  • Tilaa enintään 100 näytteen tiedoille, mittauksille kirjataan päivämäärä, kellonaika, käyttäjä ja tilavuus
  • Valaistu graafinen näyttö, ylä- ja alanuolipainikkeilla sekä suorilla valikon valintapainikkeilla käytettävät valikot
  • Täysin automaattinen kalibrointi ja automaattinen kalibrointitodistuksen luonti digitaalisen DA-100 NT® -anemometrin ja tietokoneen avulla
Suitable for applications in cleanrooms, pharmaceutical companies, hospitals and the food industry.
Sertifikaatit: ISO 14698 - 1/2
Tilaustiedot: Larger sampling heads are available on request.
Toimitustiedot: Toimitetaan laatikkoon pakattuna. Mukana akkulaturi, USB-liitäntäkaapeli ja CD-ROM-levy, jossa PC-ohjelmisto.