Ilmanäytekerääjä, MAS-100 Eco®
Toimittaja: Merck
MAS-100
1.09227.0001EA 6140 EUR
1.09227.0001
Ilmanäytekerääjä, MAS-100 Eco®
Näytteenottimet Ilmanäytekerääjät
MAS-100 Eco® on kestävä ja luotettava ilmanäytteenotin, joka on suunniteltu mahdollisimman tarkasti.
  • Käytetään 90 mm:n petrimaljoille
  • Ohjelmoitava näytteenoton aloitusviive ja esivalitut tilavuudet, joita voi säätää erikseen
  • Pieni ja kätevä, soveltuu täydellisesti HACCP-sovelluksiin
  • Kuusi esivalittua tilavuutta
  • Käyttöaika: 3 h
Soveltuu ilmanäytteiden ottoon erityisesti elintarviketeollisuudessa.
Sertifikaatit: ISO 14698 - 1/2, EN 60079
Toimitustiedot: Ilmanäytekerääjän mukana toimitetaan pieni harmaa kantolaukku.