Digitaalinen anemometri, DA-100 NT®
1.09192.0001EA 5960 EUR
MERC1.09192.0001
Digitaalinen anemometri, DA-100 NT®
MAS-100 NT® -ilmanäytteenottimien kalibrointiin (ei MAS-100 CG Ex®). Seuraavien parametrien tarkkaan mittaukseen:
Designed for the precise measurement of air volume (litre per minute), air velocity (meter per second), and air temperature (°C).