Ilmanäytekerääjä, SAS Super ISO USB
Toimittaja: Avantor
VWR® SAS Super
710-2090EA 6010 EUR
710-2090 710-2087 710-2088 710-2089
Ilmanäytekerääjä, SAS Super ISO USB
Näytteenottimet Ilmanäytekerääjät
SAS Super ISO 100 and SAS Super ISO 180 are differentiated by their airflow; this choice depends on the application, and allows continuous or sequential sampling from a few minutes to several hours. The data can be stored on the SAS instrument itself or on any remote PC.
  • Rakenne estää ilmavirran turbulenssin sekä testatun ilman uudelleen sisään imemisen ISO-vaatimusten mukaisesti
  • Aikaa säästävät ja käyttökustannuksiltaan edulliset ratkaisut
Kansainvälisellä avaruusasemallakin käytettävästä SAS-instrumentista kehitetyt SAS Super ISO ilmanäytekerääjät on suunniteltu erityisesti lääketeollisuuden ja sairaaloiden käyttöön. Kannettavat ja helposti asennettavat laitteet saavat virtansa pitkäkestoisista ladattavista akuista.
Sertifikaatit: ISO 14698 ja Yhdysvaltain farmakopea USP 1116.
Tilaustiedot: Täydellinen järjestelmä, tilaa tilaamasi sampleri, akkulaturi ja sopiva pää.