VWR® SAS Super DUO 360 Air Samplers
Toimittaja: VWR Collection
710-0867EA 7430 EUR
710-0867 710-0866
VWR® SAS Super DUO 360 Air Samplers
Näytteenottimet Ilmanäytekerääjät
When environmental contamination is very low, and the number of samples to be performed is high, operational duration can be an important factor in the choice of SAS instrument. Two sampling heads that operate simultaneously to sample 1000 litres of air, in less than 3 minutes, is the solution.
  • Yksi runko, jossa kaksi imupäätä
  • Nopeat ja yhdenmukaiset tulokset
  • Aikaa säästävät ja käyttökustannuksiltaan edulliset ratkaisut
Lisäksi kahden näytteenottopään yhtäaikainen käyttö mahdollistaa tilastollisesti edustavat tulokset, kun molemmille päille käytetään samaa elatusainetta. Samalle näytteenottojaksolle voidaan käyttää myös kahta eri elatusainetta (TSA:ta tai PCA:ta kokonaisbakteerien ja SDA:ta hiivojen ja homeiden määrityksiin). Kahden näytteenottopään käyttö voi puolittaa näytteiden käsittelyajan, joten se edistää kiireisten käyttäjien työtä huomattavasti.
Sertifikaatit: ISO 14698 ja Yhdysvaltain farmakopea USP 1116.
Tilaustiedot: Täydellinen järjestelmä, tilaa tilaamasi sampleri, akkulaturi ja sopiva pää.