The SAS Super IAQ provides the same efficiency as recorded by sampling tests conducted by Centre for Applied Microbiology & Research (CAMR-UK).
- Mikrobiologinen ilman valvontaratkaisu elintarvikeketjun ja ympäristön valvontakäyttöön
- Mukana kaikki mikrobiologisten ilmanäytteiden ottoon tarvittavat varusteet
- Helppokäyttöinen ja aikaa säästävä ratkaisu
- Alhaiset käyttökustannukset
Sisäilman laadun valvontaan (Indoor Air Quality, IAQ) suunniteltu SAS Super -instrumentti on äärimmäisen kevyt ja kestävä, ja se soveltuu käytettäväksi missä tahansa ympäristössä. Ympäristöhygienian ja elintarvikeketjun valvontatarpeisiin sopivan SAS IAQ -instrumentin mukana toimitetaan kaukosäädin ja kantolaukku.