Näytepullot, Lab File®, WHEATON®
Toimittaja: DWK Life Sciences
Lab File®
218-2225EA 352 EUR
218-2225 218-2203 218-2223 218-2226 218-2222 218-2201 WHEAW224815 218-2224 218-2230 218-2229 218-2221
Näytepullot, Lab File®, WHEATON®
Näytevialit ja pienet näyteastiat Näytepullot
For storage of reagents and standards. Excellent for small derivatisation reactions. Wheaton 33® low extractable borosilicate glass is ideal for research studies where stability of glass is of prime importance.
Tilaustiedot: Without cap.