Lisävarusteet, Anturit
Toimittaja: IKA
442-0584EA 159 EUR
442-0584 460-1041
Lisävarusteet, Anturit
Lämpöanturit
For use with RCT basic, RET basic and C-MAG HS digital series.
PT1000 (DIN IEC 751 Class A)