Printer cleaning kit
Toimittaja: Brady
BRDY018556EA 19.8 EUR
BRDY018556
Printer cleaning kit
Pyyhkeet, liinat ja sienet Puhdistuspakkaukset ja -tyynyt
This cleaning kit for printers includes: Instruction sheet, five cleaning cards soaked in IPA and the material safety data sheet.