Viskosimetri, Ubbelohde viskosimetri (DIN)
Toimittaja: Fungilab
FUNGCV003-106EA 158 EUR
FUNGCV003-106 FUNGCV003-107 FUNGCV003-104 FUNGCV003-105 FUNGCV003-108 FUNGCV003-109 FUNGCV003-110 FUNGCV003-102 FUNGCV003-113 FUNGCV003-114 FUNGCV003-103 FUNGCV003-111 FUNGCV003-100 FUNGCV003-112 FUNGCV003-101
Viskosimetri, Ubbelohde viskosimetri (DIN)
Viskosimetrit Kapillaariset viskosimetrit
Ubbelohde viscometers are used to determine kinematic viscosity of transparent Newtonian liquids.
Sertifikaatit: DIN 51562-1, ISO 3105, UNE 400313
Toimitustiedot: Supplied with a calibration certificate traceable to UKAS.