HybriLinker-uunissa yhdistyvät HB 1000 hybridisaatiouuni ja CX 2000 crosslinker, joita voi käyttää itsenäisesti. Yksikön crosslinker-osassa on 254 nm:n aallonpituuden UV, jolloin DNA kiinnittyy nopeasti membraaniin. UV-annos voidaan syöttää joko aika- tai mikrojouleina neliömetriä kohti energiaa tarkan altistuksen varmistamiseksi.
- Tarkka lämpötilan ja pyörimisnopeuden säätö
- Tehokas sekoitus soveltuu erinomaisesti cDNA-geenikirjastoseulontoihin, alukesynteesiin ja nukleiinihappojen hybridisaatioon
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut sisäosat on helppo puhdistaa
Lower chamber - UV output: 254 nm (set 999900 microjoules/cm² or up to 999,9 mins of exposure)