Hybridisaatiouuni, HB-1000 Hybridizer
Toimittaja: Analytik Jena
732-4300EA 4810 EUR
732-4300
Hybridisaatiouuni, HB-1000 Hybridizer
Lämpökaapit Hybridisaatiouunit
The Hybridiser oven heats up fast and can be stacked to make the best use of available space. The variable speed control enables consistent saturation of samples for washing or hybridising and the carousel can be replaced with a rocker tray as an alternative, if purchased as an accessory.
  • Kammion nykyinen sisälämpötila näkyy suurikokoisessa LED-näytössä
  • Mukana toimitetaan suoja-alusta, joka helpottaa vuotaneiden nesteiden siivoamista
  • Kierrosnopeussäätimellä voi säädellä karuseliin pyörimisnopeutta
  • Tarkka lämpötilan ja pyörimisnopeuden säätö
  • Tehokas sekoitus soveltuu erinomaisesti cDNA-geenikirjastoseulontoihin, alukesynteesiin ja nukleiinihappojen hybridisaatioon
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut sisäosat on helppo puhdistaa