Vaahtoamisenestoaine ja emulgaattori, deconex®
Toimittaja: Borer Chemie
Special antifoam agent to prevent the development of foam. Suitable for automated and manual processes.
  • Prevents the development of foam caused by contaminations or residues such as proteins, fats and emulsifiers in water solutions containing wetting agents
  • Applicable in all pH ranges
  • High resistance to alkaline medium
  • EDTA-, NTA-, chlorine-, phosphate- and surfactant-free, no release of phosphates and surfactants into waste water
  • Technical support from the manufacturer and distributor
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
deconex® 31 ANTIFOAM 1 l DECO502600.00-F10W
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm