Turvakengät, nauhoilla, Light, 1033/1038
Toimittaja: Abeba
Light
Anti-static shoe made from smooth leather upper, reflective material, and a lightweight PU sole, resistant to fuels.
  • Perspiration-absorbent, Silver Point lining
  • Replaceable acc Wave insoles, orthopaedic insoles possible
  • Sanitized® treatment reduces odour and bacterial growth
  • Lightweight PU sole with high slip resistance and shock-absorbing system
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Instep area with elastic band
Suitable for use in kitchens and in food processing industries.
Colour: White or black
Sertifikaatit: DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S2, SRA.
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Model 1033: White
Kengän koko Väri Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
35 valkoinen 1 PAIR 114-5064
36 valkoinen 1 PAIR 114-5065
37 valkoinen 1 PAIR 114-5066
38 valkoinen 1 PAIR 114-5067
39 valkoinen 1 PAIR 114-5068
40 valkoinen 1 PAIR 114-5069
41 valkoinen 1 PAIR 114-5070
42 valkoinen 1 PAIR 114-5071
43 valkoinen 1 PAIR 114-5072
44 valkoinen 1 PAIR 114-5073
45 valkoinen 1 PAIR 114-5074
46 valkoinen 1 PAIR 114-5075
47 valkoinen 1 PAIR 114-5076
48 valkoinen 1 PAIR 114-5077
Model 1038: Black
Kengän koko Väri Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
35 musta 1 PAIR 114-5078
36 musta 1 PAIR 114-5079
37 musta 1 PAIR 114-5080
38 musta 1 PAIR 114-5081
39 musta 1 PAIR 114-5082
40 musta 1 PAIR 114-5083
41 musta 1 PAIR 114-5084
42 musta 1 PAIR 114-5085
43 musta 1 PAIR 114-5086
44 musta 1 PAIR 114-5087
45 musta 1 PAIR 114-5088
46 musta 1 PAIR 114-5089
47 musta 1 PAIR 114-5090
48 musta 1 PAIR 114-5091
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm