Homogenisaattori, laboratorioblenderi, Stomacher® 3500
Toimittaja: Seward
432-0058EA 15660 EUR
432-0058 SEWA030010205 432-0059 432-3130
Homogenisaattori, laboratorioblenderi, Stomacher® 3500
Homogenisaattorit Homogenisaattorit elintarvikeanalytiikkaan
Stomacher® lab blenders offer fast reliable blending and homogenisation of a broad range of laboratory samples. The Stomacher® machines work by the action of twin reciprocating paddles on the sample contained inside a sterile plastic bag.
  • 3 year warranty, 10 year service and spare parts
  • Versatile and efficient blending and homogenisation of laboratory samples
  • Safe containment of sample in sterile plastic bag prevents cross-contamination
  • Machines do not need to be cleaned and sterilised between samples
  • No temperature increase
  • Sample volumes from 400 to 3500 ml
Stomacher® 3500 -laitteet on tarkoitettu suurten näyte-erien sekoittamiseen. Sovelluskohtaiset mallit ovat seuraavat.
Standard version: Jumbo
Water testing version: Biowasher, designed for Cryptosporidium and Giardia testing
Bioreactor model: Thermo, with integral heater element, specifically designed for Trichinella testing
Stomacher® 3500 Jumbo: Jumbo Stomacher® soveltuu elintarviketeollisuuden prosesseihin silloin, kun näytteen määrä on normaalia suurempi, sekä jauhemaisten näytteiden sekoitukseen lääketeollisuuden sovelluksissa.
Stomacher® 3500 'Water' Biowasher: Water Stomacher® -laitteen luukku on suurempi kuin Jumbo-mallissa ja mahdollistaa sellaisten suurten näyte-erien käsittelyn, joita ei voida puristaa kokoon (esimerkiksi vedensuodattimet, leikkaussalivaatteet ja kirurgiset siteet). Näyte ja pesuneste säilyvät kokonaisuudessaan pussissa analysointia varten.
Stomacher® 3500 'Thermo' Bioreactor: Thermo Stomacher® sekoittaa ja lämmittää samanaikaisesti. Luukun sisäpuolella on termostaattipaneeli, jolla pussin lämpötila voidaan nostaa huoneenlämmöstä 50 °C:een (1 °C:n askelin). Thermo-mallia käytetään pääsääntöisesti sianlihan Trichinella-määrityksiin, mutta se soveltuu myös esimerkiksi fermentoinnin koelaitoksiin ja sovelluksiin, joissa edellytetään materiaalin entsyymien tai happojen hajoamista.
Toimitustiedot: Laitteen mukana toimitetaan kaksi pistoketta: EU ja UK.