High visibility bodywarmer, Arras 1148
Toimittaja: Sioen
Flexothane® Classic
Wind- and waterproof bodywarmer made of Flexothane® Classic: 100% polyamide knitting with PU coating. With fixed quilted lining.
  • Straight collar, zip closure
  • Two inset pockets
Back length: 75 cm
Weight: 180 g/m²
Sertifikaatit: EN ISO 20471 (Class 2), EN 14058 (Class 33XXX), EN ISO 13688
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Väri Vaatteet koko Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
neon keltainen S 1 SIOE1148/FY1/S
neon keltainen M 1 SIOE1148/FY1/M
neon keltainen L 1 SIOE1148/FY1/L
neon keltainen XL 1 SIOE1148/FY1/1XL
neon keltainen XXL 1 SIOE1148/FY1/2XL
neon keltainen 3XL 1 SIOE1148/FY1/3XL
fluoresoiva oranssi S 1 SIOE1148/FC1/S
fluoresoiva oranssi M 1 SIOE1148/FC1/M
fluoresoiva oranssi L 1 SIOE1148/FC1/L
fluoresoiva oranssi XL 1 SIOE1148/FC1/1XL
fluoresoiva oranssi XXL 1 SIOE1148/FC1/2XL
fluoresoiva oranssi 3XL 1 SIOE1148/FC1/3XL
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm