Huomiotakki, sade, Bron 1851
Toimittaja: Sioen
Flexothane® Essential
Water- and wind-proof jacket made from lightweight Flexothane® Essential fabric (100% polyester knitting with PU coating). Different linings/ fleeces can be zipped in.
  • Flexothane Essential fabric: 100% Polyester knitting with PU coating
  • Water- and windproof, supple, stretchable, lightweight, noiseless
  • High frequency welded seams
  • Straight collar, foldaway hood in collar, zip closure under flap with press studs
  • Two Inset pockets
  • Kimono sleeves, sleeve narrowing by press studs
Back length: 85 cm
Weight: 170 g/m²
Sertifikaatit: EN 471 (3-3), EN 343 (3-1)
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Väri Vaatteet koko Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
neonoranssi/tummansininen S 1 SIOE1851/062/S
neonoranssi/tummansininen M 1 SIOE1851/062/M
neonoranssi/tummansininen L 1 SIOE1851/062/L
neonoranssi/tummansininen XL 1 SIOE1851/062/1XL
neonoranssi/tummansininen XXL 1 SIOE1851/062/2XL
neonoranssi/tummansininen 3XL 1 SIOE1851/062/3XL
neonkeltainen/tummansininen S 1 SIOE1851/065/S
neonkeltainen/tummansininen M 1 SIOE1851/065/M
neonkeltainen/tummansininen L 1 SIOE1851/065/L
neonkeltainen/tummansininen XL 1 SIOE1851/065/1XL
neonkeltainen/tummansininen XXL 1 SIOE1851/065/2XL
neonkeltainen/tummansininen 3XL 1 SIOE1851/065/3XL
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm