Tarjouskoodillisten tuotteiden hinnat eivät näy tällä hetkellä oikein verkkokaupassa - korjaamme vikaa.
Reference electrode filling solutions
Toimittaja: Mettler-Toledo
FRISCOLYT-B® (84,4% glycerol, 11% KCl and 4,6% H₂O) is for low temperature samples.
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, AgCI saturated, for Ag/AgCl reference systems, 250 ml bottle 6 METT51350082
Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, AgCl saturated, for Ag/Cl reference systems 250 ml METT51350074
Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, for ARGENTHAL™ reference systems 250 ml METT51350072
FRISCOLYT-B®, for measurement at low temperature and for media with organic compounds (oil, proteins etc.), 250 ml 250 ml METT51350076
FRISCOLYT-B®, for measurement at low temperature and for media with organic compounds (oil, proteins etc.), 250 ml 6 METT51350084
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm