Työtakki, elintarviketeollisuuteen miesten, 2202
Toimittaja: Portwest
This food coat made from durable Fortis Plus fabric (65% polyester, 35% cotton) is smart and practical, making it ideal for use in food preparation environments as it can withstand the rigours of a busy workplace.
  • Inside breast pocket
  • Concealed stud front fastening
  • Back vent
Length: 100 cm
Weight: 245 g/m²
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Vaatteet koko Pituus Väri Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
S 100 cm tummansininen 1 PRTW2202NARS
M 100 cm tummansininen 1 PRTW2202NARM
L 100 cm tummansininen 1 PRTW2202NARL
XL 100 cm tummansininen 1 PRTW2202NARXL
XXL 100 cm tummansininen 1 PRTW2202NARXXL
S 100 cm valkoinen 1 PRTW2202WHRS
M 100 cm valkoinen 1 PRTW2202WHRM
L 100 cm valkoinen 1 PRTW2202WHRL
XL 100 cm valkoinen 1 PRTW2202WHRXL
XXL 100 cm valkoinen 1 PRTW2202WHRXXL
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm