High visibility winter rain jacket, Stormflash 2006
Toimittaja: Sioen
These water- and windproof jackets are made of Ultratex fabric: 100 % polyester fabric with 100% PU coating. With fixed quilted lining and knitted wind cuffs in sleeves.
  • Straight collar with foldaway hood
  • Zip closure under flap with press studs
  • Two inset chest pockets
  • Two patched pockets with flap closed by press studs
  • Kimono sleeves
  • Underarm ventilation
  • Taped seams
Back length: 90 cm
Weight: 200 g/m²
Sertifikaatit: EN 471 (3-2), ENV 343 (3-1), ENV 342 (Class 3-1 / Icl,r=0,274 m² K/W), EN ISO 13688
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Väri Vaatteet koko Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
neonkeltainen/tummansininen S 1 SIOE2006/278/S
neonkeltainen/tummansininen M 1 SIOE2006/278/M
neonkeltainen/tummansininen L 1 SIOE2006/278/L
neonkeltainen/tummansininen XL 1 SIOE2006/278/1XL
neonkeltainen/tummansininen XXL 1 SIOE2006/278/2XL
neonkeltainen/tummansininen 3XL 1 SIOE2006/278/3XL
neonoranssi/tummansininen S 1 SIOE2006/279/S
neonoranssi/tummansininen M 1 SIOE2006/279/M
neonoranssi/tummansininen L 1 SIOE2006/279/L
neonoranssi/tummansininen XL 1 SIOE2006/279/1XL
neonoranssi/tummansininen XXL 1 SIOE2006/279/2XL
neonoranssi/tummansininen 3XL 1 SIOE2006/279/3XL
neonkeltainen/vihreä S 1 SIOE2006/320/S
neonkeltainen/vihreä M 1 SIOE2006/320/M
neonkeltainen/vihreä L 1 SIOE2006/320/L
neonkeltainen/vihreä XL 1 SIOE2006/320/1XL
neonkeltainen/vihreä XXL 1 SIOE2006/320/2XL
neonkeltainen/vihreä 3XL 1 SIOE2006/320/3XL
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm