Työtakki, elintarviketeollisuuteen naisten, 2205
Toimittaja: Portwest
This food coat made from durable Fortis Plus fabric (65% polyester, 35% cotton) is an ideal garment to withstand the rigours of a busy food preparation environment. Ideal for the catering industry.
  • Durable Fortis Plus fabric (65% polyester, 35% cotton)
  • One inside breast pocket
  • Back buggy, concealed stud front
Length: 105 cm
Weight: 210 g/m²
  • One inside breast pocket
  • Concealed stud front
Length: 105 cm
Weight: 210 g/m²
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Vaatteet koko Pituus Väri Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
S 105 cm valkoinen 1 PRTW2205WHRS
M 105 cm valkoinen 1 PRTW2205WHRM
L 105 cm valkoinen 1 PRTW2205WHRL
XL 105 cm valkoinen 1 PRTW2205WHRXL
XXL 105 cm valkoinen 1 PRTW2205WHRXXL
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm