Turvakengät, nauhoilla, Steelite™ WORK Kumo FW43
Toimittaja: Portwest
Steelite™ Kumo
PRTWFW43BKR46EA 47.3 EUR
PRTWFW43BKR46 PRTWFW43BKR47 PRTWFW43BKR44 PRTWFW43BKR45 PRTWFW43BKR42 PRTWFW43BKR43 PRTWFW43BKR40 PRTWFW43BKR41 PRTWFW43BKR39 PRTWFW43BKR48 PRTWFW43BKR37 PRTWFW43BKR49 PRTWFW43BKR38
Turvakengät, nauhoilla, Steelite™ WORK Kumo FW43
Kengät ja saappaat
Anti-static safety shoe made from water resistant buffalo leather plus a PU/TPU dual-density sole. Resistant to oil.
  • Shock-absorbent heel
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Puncture resistant steel midsole
Colour: Black
Sertifikaatit: EN ISO 20345:2011; S3, SRC.