Turvanilkkurit, nauhoilla, Steelite™ WORK Welted FW17
Toimittaja: Portwest
Safety ankle boots manufactured from Crazy Horse and Nubuck leather with padded collar and tongue and a rubber sole resistant to oil and heat (300 °C).
  • Padded collars provide all day long comfort
  • Protective steel toecap (200 J)
Colour: Brown/honey
Sertifikaatit: EN ISO 345-1:1993; SB, SRA, HRO
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Kengän koko Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
39 1 PAIR PRTWFW17HOR39
Brown
Kengän koko Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
39 1 PAIR PRTWFW17BRR39
40 1 PAIR PRTWFW17BRR40
41 1 PAIR PRTWFW17BRR41
42 1 PAIR PRTWFW17BRR42
43 1 PAIR PRTWFW17BRR43
44 1 PAIR PRTWFW17BRR44
45 1 PAIR PRTWFW17BRR45
46 1 PAIR PRTWFW17BRR46
47 1 PAIR PRTWFW17BRR47
Honey
Kengän koko Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
40 1 PAIR PRTWFW17HOR40
41 1 PAIR PRTWFW17HOR41
42 1 PAIR PRTWFW17HOR42
43 1 PAIR PRTWFW17HOR43
44 1 PAIR PRTWFW17HOR44
45 1 PAIR PRTWFW17HOR45
46 1 PAIR PRTWFW17HOR46
47 1 PAIR PRTWFW17HOR47
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm