Poolopaita, palosuojattu, Calvinn 277A
Toimittaja: Sioen
Soft, anti-static shirt made of 63% modacryl, 24 % viscose, 12% acrylic and 1% AST.
  • Reflective tape on chest and arms (2,5 cm)
  • Closure with buttons
  • Long sleeves
Weight: 280 g/m²
Sertifikaatit: EN 531 (A B1 C1), EN 533 (index 3), EN 1149-5
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Väri Vaatteet koko Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
tummansininen S 1 SIOE277A/B75/S
tummansininen M 1 SIOE277A/B75/M
tummansininen L 1 SIOE277A/B75/L
tummansininen XL 1 SIOE277A/B75/1XL
tummansininen XXL 1 SIOE277A/B75/2XL
tummansininen 3XL 1 SIOE277A/B75/3XL
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm