High visibility fleece jacket, Berkel 353A
Toimittaja: Sioen
Soft fleece jacket made of double-sided polyester fleece with anti-pilling treatment and stitched seams. With fixed windbreaker lining in front. Can be zipped into different jackets.
  • Good wind and cold protection, breathable
  • Straight collar, zip closure
  • Two inset pockets with zip closure
  • Round inset sleeves
  • Elastic at end of sleeves
  • Elastic drawstring in hem
Back length: 77 cm
Weight: 285 g/m²
Sertifikaatit: EN ISO 20471 (Class 3), EN ISO 13688
GO/RT 3279, RWS 04/1995
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Väri Vaatteet koko Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
fluoresoiva oranssi S 1 SIOE353A/FC1/S
fluoresoiva oranssi M 1 SIOE353A/FC1/M
fluoresoiva oranssi L 1 SIOE353A/FC1/L
fluoresoiva oranssi XL 1 SIOE353A/FC1/1XL
fluoresoiva oranssi XXL 1 SIOE353A/FC1/2XL
fluoresoiva oranssi 3XL 1 SIOE353A/FC1/3XL
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm