Turvanilkkurit, nauhoilla, Steelite™ AQUA All Wheather Boots FW57
Toimittaja: Portwest
Steelite™ AQUA
Anti-static and waterproof safety ankle boot manufactured from nubuck leather upper and a dual-density PU/TPU sole resistant to oil and heat (200 °C).
  • Waterproof and breathable lining
  • Shock absorber heel
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Puncture resistant steel midsole
For outdoor use.
Colour: Black
Sertifikaatit: EN ISO 20345:2011; S3, SRC, HRO
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Kengän koko Väri Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
39 musta 1 PAIR PRTWFW57BKR39
40 musta 1 PAIR PRTWFW57BKR40
41 musta 1 PAIR PRTWFW57BKR41
42 musta 1 PAIR PRTWFW57BKR42
43 musta 1 PAIR PRTWFW57BKR43
44 musta 1 PAIR PRTWFW57BKR44
45 musta 1 PAIR PRTWFW57BKR45
46 musta 1 PAIR PRTWFW57BKR46
47 musta 1 PAIR PRTWFW57BKR47
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm