Turvanilkkurit, nauhoilla, Steelite™ AQUA All Wheather Boots FW66
Toimittaja: Portwest
Steelite™ AQUA
Anti-static, waterproof hiker style safety ankle boot manufactured from nubuck leather upper and a dual-density PU/TPU sole resistant to oil and heat (200 °C).
  • Waterproof and breathable lining
  • Shock absorber heel
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Puncture resistant steel midsole
Ideal for outdoor use.
Colour: Grey
Sertifikaatit: EN ISO 20345:2011; S3, SRC, HRO
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Kengän koko Väri Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
38 harmaa 1 PAIR PRTWFW66BKR38
39 harmaa 1 PAIR PRTWFW66BKR39
40 harmaa 1 PAIR PRTWFW66BKR40
41 harmaa 1 PAIR PRTWFW66BKR41
42 harmaa 1 PAIR PRTWFW66BKR42
43 harmaa 1 PAIR PRTWFW66BKR43
44 harmaa 1 PAIR PRTWFW66BKR44
45 harmaa 1 PAIR PRTWFW66BKR45
46 harmaa 1 PAIR PRTWFW66BKR46
47 harmaa 1 PAIR PRTWFW66BKR47
48 harmaa 1 PAIR PRTWFW66BKR48
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm