VWR® kuroGEL Midi Plus 15, Vaakasuuntaiset elektroforeesilaitteet
Toimittaja: Avantor
700-0082EA 0 EUR
VWRI700-0082
VWR® kuroGEL Midi Plus 15, Vaakasuuntaiset elektroforeesilaitteet
The kuroGEL Midi Plus 15 Horizontal standard gel electrophoresis unit provides the most popular comb throughput and tray-size options, but with additional casting options.
  • Monikanavaisten pipettien kanssa yhteensopivat kammat enintään 30 näytteelle; kammat nopeuttavat geelien latausaikaa ja preparatiiviset kammat mahdollistavat DNA-fragmentin eristämisen kloonausta varten
  • Puskurin kierrätysliitännät voi kytkeä peristalttiseen pumppuun. Puskurin kierrätys elektroforeesin aikana pitää puskurin pH:n tasaisena ja estää ionigradienttien muodostumisen
  • Värilliset täyttöliuskat parantavat kaivojen näkyvyyttä täyttövaiheessa
  • UV-säteilyä läpäisevässä akryylisessa valualustassa käyttäjä pystyy käsittelemään transilluminaattorissa olevaa geeliä altistumatta itse vaaralliselle etidiumbromidille
  • Sivukahvoista ajokelkkaa on helppoa ja turvallista siirrellä laboratoriossa
Kammat kuroGEL Midi Plus 15:lle
Värikoodattujen kampojen korkeutta voi säätää, jolloin käyttäjä voi säätää näytekaivot haluamaansa kokoon ja ajaa kerrallaan korkeintaan 120 näytettä. Alustassa on neljä kampa paikkaa 3,5 cm välein, useiden näytteiden erottamisen nopeuttamiseksi.
Kampapaikat: 4; kamman paksuus: 1,0, 1,5 tai 2,0 mm; kamman kapasiteetti: 10 to 30 näytettä.
Lisävarusteet kuroGEL Midi Plus 15:lle
Ajokammion sisäiset valuvarusteet: silikonitiivisteet, jotka tiivistävät ajokelkan ja muodostavat vuotamattoman tiivisteen kun kelkka käännettään poikittain ajokammioon.
Värilliset täyttöliuskat (lisävaruste) toimivat visuaalisena apuna geelin täyttämisen aikana. Saatavissa kolme eri väriä erilaisten väriaineiden, kuten bromifenolin ja ksyleenisyanolin, kanssa sekoitettujen näytteiden tarkastelun helpottamiseksi. Jokaisessa väriliuskassa on liimatausta, jonka avulla se voidaan kiinnittää ja poistaa helposti tarvittaessa.
Geelilusikat (lisävaruste) sopivat erityisen hyvin geelien turvalliseen ja helppoon siirtämiseen värjäys- ja väriaineen poistosäiliöistä transilluminaattoriin tai vastaavalle pinnalle.
*Yhteensopiva monikanavaisten pipettien kanssa.