Mittapipetti, tyyppi 3
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
612-4770EA 15.5 EUR
612-4770 612-4773 612-4769 612-4774 612-4771 612-4768 612-4772 612-4767
Mittapipetti, tyyppi 3
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit, asteikolla
Borosilicate glass 9.1
  • Kalibroitu tyhjennyksen mukaan (TD, Ex), tyyppi 3: nolla yläpäässä
  • Mitta-asteikko ja merkinnät ruskeita
Sertifikaatit: DIN 12696, ISO 835
Tilaustiedot: Mukana eräkohtainen sertifikaatti.