Paloturvakaapit, tyyppi 90, Q-CLASSIC-90
Toimittaja: asecos
Q-Classic
135-2242EA 3040 EUR
135-2242 135-2388 135-2366 135-2368 135-2367 135-2389 135-1753 135-2369 135-2182 135-2181 135-2184 135-2183 135-2186 135-2185 135-1749 135-2397 135-2396 135-2399 135-2398 135-1742 135-2391 135-2270 135-2390 135-2393 135-2370 135-2392 135-2395 135-2394 MSGA37586040
Paloturvakaapit, tyyppi 90, Q-CLASSIC-90
Kalusteet Säilytyskaapit
Fireproof safety cabinets, classified Type 90 (fire resistant up to 90 minutes), safe, durable, robust and convenient with transport base and bi-coloured cabinet design.
  • Kestävä rakenne ja pitkä käyttöikä - ovessa kolme saranaa, suojaelementit asennettuna säilytyslokeron ulkopuolelle, mikä saa aikaan korroosion-, naarmun- ja iskunkestävä pinnan, helppo puhdistaa
  • Helppo ja mukava käsitellä - ovet pysähtyvät mihin tahansa asentoon, sulkeutuvat itsestään tulipalon sattuessa
  • Estää valtuuttamattoman käytön - ovet lukittavissa sylinterilukolla (soveltuu lukitusjärjestelmiin), lukitustilan ilmaisin (punainen/vihreä)
  • Helppo kuljettaa - integroitu kuljetusalusta, jossa lisävarusteena irrotettava jalustasuoja
  • Helppo sijoittaa - säätöjalat epätasaisille lattioille
  • Nopea käyttöönotto - integroitu poistoaukko kytkentävalmiina (nimellisleveys 75 mm) tekniseen poistojärjestelmään
Kaksivärinen ulkoasu, johon voidaan valita jokin seitsemästä oven väristä ilman lisäkustannuksia, tarjoaa yksilöllisyyttä ja antaa modernin ulkoasun.
Sertifikaatit: Testattu polttokammiossa (tyyppitesti) standardin EN 14470-1 mukaisesti
Kestää paloa 90 minuuttia
GS-hyväksyntä, CE-yhteensopiva
EN 14727 -yhteensopiva (laboratoriokalusteet)
Tilaustiedot: Saatavana seitsemän eri oviväriä. Toimitetaan ilman hyllyjä. Sisäosien varustepakkaukset on tilattava erikseen. Saadaksesi lisätietoja tutustu verkkosivuihimme vwr.com tai ota yhteyttä paikalliseen Avantor:n toimipisteeseen. Accessory interior equipment package MSGA34617 (135-2878) can be only ordered for the safety cabinet MSGA37586040.
Toimitustiedot: Toimitushinnat saatavana pyynnöstä.